Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Micrococcus sp. ATCC™ 700405™
Produktkod. 12637649
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 öglor/pack
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
12637649 5 öglor/pack Varje
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Product Code. 12637649 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R4604086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 SEK
    1557.48 SEK / Paket med 1
    Save 462.52 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 700405TM*
Beskrivning Micrococcus sp. ATCC™ 700405™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Cocci
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar API 8206057
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.