Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cutibacterium acnes ATCC™ 6919™
Produktkod. 12995813
Kvantitet:
5 öglor/pack
Produktkod. 12995813
Brand: Thermo Scientific™ R4607101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 6919TM*
Beskrivning Cutibacterium acnes ATCC™ 6919™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-loop
Målorganismklass Anaerober
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar NCTC 737 [VPI 0389]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.