Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 10145™
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Brand: Thermo Scientific™ R4607065
1163.75 SEK valid until 2026-05-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28019" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
Specifikationer
| 10145TM* | |
| Culti-Loops | |
| Gramnegativa stavar |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 10145™ | |
| Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism | |
| 5 öglor/pack |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.