Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Product Code. 11983272
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 öglor/pack
Unit Size:
Paket med 5
Product Code. Kvantitet Unit Size
11983272 5 öglor/pack Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Product Code. 11983272 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R4607060
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 27853TM*
Beskrivning Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-loop
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Kvantitet 5 öglor/pack
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.