Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas stutzeri ATCC™ 17588™
Produktkod. 12915833
Change view
Produkttyp:
Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12915833 Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12915833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4607211
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 17588TM*
Beskrivning Pseudomonas stutzeri ATCC™ 17588™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Förpackningstyp 5 öglor/paket
Stambeteckningar WDCM00132, 221[AB 201, ACM 782, NCIB 11358, UQM 782, UQM782]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.