Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Saccharomyces cerevisiae ATCC™ 4098™
Produktkod. 12975723
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
12975723 5 öglor/pack Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12975723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4606900
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 4098TM*
Beskrivning Saccharomyces cerevisiae ATCC™ 4098™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Svampar
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar WDCM00031, [657, IFO 1661]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.