Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Produktkod. 11923272
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11923272 5 öglor/pack Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 11923272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4606000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 14028TM*
Beskrivning Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar CDC 6516-60
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.