Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Produktkod. 12959068 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12959068 5 öglor/pack Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12959068 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4606007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Salmonella sp. serovar Abony NCTC™ 6017
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-loop
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80,39]
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.