Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Shigella flexneri serovar 2b grupp B ATCC™ 12022™
Produktkod. 12975843
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
12975843 5 öglor/pack Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12975843 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4608101
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 12022TM*
Beskrivning Shigella flexneri serovar 2b grupp B ATCC™ 12022™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar CDC 3591-52 [CIP 104222
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.