Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Beskrivning
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, artikelnr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Enligt ATCCS. aureusATCC™ 6538P™ hittades måttligt resistent mot penicillin 1944 med hjälp av en Penicillin P2-skiva. Detta resultat bekräftades i initial karakterisering kl ATCC , men efterföljande undersökning med en Penicillin P10-skiva visade inte motstånd. Resistens har inte bekräftats med moderna metoder i enlighet med kliniken& Laboratory Standards Institutes riktlinjer.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 6538TM* |
| Beskrivning | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ |
| Formatera | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism |
| Målorganismklass | Cocci |
| Kvantitet | 5 öglor/pack |
| Stambeteckningar | FDA 209P |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.