Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus saprophyticus ATCC™ 49453™
Beskrivning
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
ATCC® | 49453TM* |
Beskrivning | Staphylococcus saprophyticus ATCC™ 49453™ |
Formatera | Culti-Loops |
Produkttyp | Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism |
Målorganismklass | Cocci |
Kvantitet | 5 öglor/pack |
Stambeteckningar | WDCM00009, API 222 |
Dokument
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Manuals
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.