Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus xylosus ATCC™ 29971™
Produktkod. 12677649
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12677649
Brand: Thermo Scientific™ R4606502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 29971TM*
Beskrivning Staphylococcus xylosus ATCC™ 29971™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Cocci
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar KL 162[DSM 20266, LMG 20217, CCUG 7324, CIP 81.66, HAMBI 2057, JCM 2418, NCTC 11043, NRRL B-14776]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.