Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Vibrio vulnificus ATCC™ 27562™
Produktkod. 12905903
Produkttyp:
Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12905903
Brand: Thermo Scientific™ R4609017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 27562TM*
Beskrivning Vibrio vulnificus ATCC™ 27562™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Anaerober
Testtyp Kvalitativ QC
Förpackningstyp 5 öglor/paket
Stambeteckningar 324 [CDC B9629]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.