Läs mer
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyllsystem för cellkulturpåsar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Forma Steri-Cult CO2-inkubator
Reach-In 821L CO2-inkubator
Antal hyllor:
8
15
Beskrivning
Maximera kapaciteten, öka genomströmningen och optimera celltillväxten i ditt labb med hjälp av CultiMaxx™ Hyllsystem i en rad CO 2 -inkubatorer med stor kapacitet.
Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning av cellodlingspåsar vid produktion av cellterapi. Med en djupgående genomgång av hylldesignen ger detta nya system upp till 3X mer fartygskapacitet per enhet. Hyllorna är speciellt utformade för att främja större gasutbyte med ökad exponering mot botten av den semipermeabla påsen. Eftersom de är gasgenomsläppliga på båda sidor, CultiMaxx hyllor för cellodlingspåsar kommer att öka gasutbytet jämfört med standardhyllor. Dessa hyllor utökas för att stödja individuell åtkomst och förbättrad hantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hyllsystem för att stödja cellkulturpåsar för Reach-In 821L CO 2 inkubator |
| För användning med (utrustning) | Reach-In 821L CO2-inkubator |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 15 |
| Typ | Hylla |
| Inkluderar | 15 hyllor |