Läs mer
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyllsystem för G-Rex 500M-CS bioreaktorer
Produktkod. 17988084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal hyllor:
7
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Antal hyllor Material
17988084 7 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 17988084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 332395G08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93615.00 SEK
    71843.09 SEK / 1 uppsättningar
    Save 21771.91 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CultiMaxx™ Hyllsystem att stödja G-Rex 500M-CS bioreaktorer
Maximera kapaciteten, öka genomströmningen och optimera celltillväxten i ditt labb med hjälp av CultiMaxx hyllsystem i en rad CO 2 inkubatorer med stor kapacitet.
Maximera inkubatorutrymmet
  • Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning G-Rex 500M-CS* inom cellterapiproduktion.
  • Med en djupgående genomgång av hylldesignen ger detta nya system upp till 150 % ökning av kapaciteten för G-Rex , eller något annat sätt att se på det: 2 1/2 inkubatorer i 1.
Enkel installation
  • Hyllsystem är eftermonterbara och kan självinstalleras.
*G-Rex är ett registrerat varumärke som tillhör Wilson Wolf Corporation. G-Rex bioreaktorer måste beställas från Wilson Wolf Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hyllsystem för att stödja G-Rex™ 500 meter för Reach-In 821L CO 2-inkubator
För användning med (utrustning) Reach-In 821L CO2-inkubator
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 7
Typ Hylla
Inkluderar 7 nivåer av hyllor