Läs mer
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyllsystem för Nunc™ Cell Factory™ System
Produktkod. 17851700 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal hyllor:
10
3 (Förstärkt)
5 (Förstärkt)
6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor
17851700 3 (Förstärkt)
17908094 10
17998084 6
17841700 5 (Förstärkt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17851700 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50166285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22910.00 SEK
    22352.40 SEK / Paket med 1
    Save 557.60 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CultiMaxx™ Hyllsystem för att stödja Nunc™ Cell Factory™ system
Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning Nunc™ Cell Factory™ System i produktion av cellterapi. Med en djupgående genomgång av hylldesignen ger detta nya system mindre än 0,5 mm avböjning per kärl, vilket håller mediet på ett jämnt plan för att främja jämna celltillväxtförhållanden. Individuell tillgång till varje kärl möjliggör minimal störning av vidhäftande celler när prover tas bort från inkubatorn. De förskjutna hyllorna möjliggör ytterligare flexibilitet genom att tillhandahålla det nödvändiga utrymmet för att lämna filter och anslutningar på plats när systemen laddas in i inkubatorn.
Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning Nunc Cell Factory System i produktion av cellterapi. Med en djupgående granskning av hylldesignen ger detta nya system mindre än 0,5 mm avböjning per kärl, vilket håller mediet jämnt för att främja jämna celltillväxtförhållanden. Individuell tillgång till varje kärl möjliggör minimal störning av vidhäftande celler när prover tas bort från inkubatorn. De förskjutna hyllorna möjliggör ytterligare flexibilitet genom att tillhandahålla det nödvändiga utrymmet för att lämna filter och anslutningar på plats när systemen laddas in i inkubatorn.
Enkel installation
  • Hyllsystem är eftermonterbara och kan självinstalleras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hyllsystem för upp till 6 st Nunc™ Cell Factory™ system med 10 eller 13 lager för Heracell™ VIOS™ 250i (CR), Forma™ Steri-Cycle™ i250 (CR) CO 2 inkubator
För användning med (utrustning) Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO 2 inkubatorer, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 och CR/CTS-serien
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 3 (Förstärkt)
Typ Hyllsystem
Inkluderar 3 hyllor med förstärkt design och förskjutna för att tillåta filterspel, hyllstöd och hyllskenor