Läs mer
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyllsystem för Nunc™ Cell Factory™ System
Produktkod. p-200008782 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal hyllor:
10
3 (Förstärkt)
5 (Förstärkt)
6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor
17908094 10
17998084 6
17841700 5 (Förstärkt)
17851700 3 (Förstärkt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17908094 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 332354G01
CultiMaxx™ Hyllsystem för att stödja Nunc™ Cell Factory™ system
Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning Nunc™ Cell Factory™ System i produktion av cellterapi. Med en djupgående genomgång av hylldesignen ger detta nya system mindre än 0,5 mm avböjning per kärl, vilket håller mediet på ett jämnt plan för att främja jämna celltillväxtförhållanden. Individuell tillgång till varje kärl möjliggör minimal störning av vidhäftande celler när prover tas bort från inkubatorn. De förskjutna hyllorna möjliggör ytterligare flexibilitet genom att tillhandahålla det nödvändiga utrymmet för att lämna filter och anslutningar på plats när systemen laddas in i inkubatorn.
Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning Nunc Cell Factory System i produktion av cellterapi. Med en djupgående genomgång av hylldesignen ger detta nya system mindre än 0,5 mm avböjning per kärl, vilket håller mediet på ett jämnt plan för att främja jämna celltillväxtförhållanden. Individuell tillgång till varje kärl möjliggör minimal störning av vidhäftande celler när prover tas bort från inkubatorn. De förskjutna hyllorna möjliggör ytterligare flexibilitet genom att tillhandahålla det nödvändiga utrymmet för att lämna filter och anslutningar på plats när systemen laddas in i inkubatorn.
Enkel installation
  • Hyllsystem är eftermonterbara och kan självinstalleras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hyllsystem för att stödja Nunc™ Cell Factory™ med 4 lager för Reach-In 821L CO 2 Inkubator
För användning med (utrustning) Reach-In 821L CO2-inkubator
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 10
Typ Hyllsystem
Inkluderar 10 nivåer av hyllor