Läs mer
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyllsystem för cellkulturpåsar - Enstaka hyllförlängningsset
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Forma Steri-Cult 3310/3311 CO 2 Inkubator
Reach-In 821L CO 2 inkubator
Beskrivning
Enkla hyllförlängningsset för att stödja Cell Culture Bags för Forma™ Steri-Cult™ 3310/3311 323L och Reach-In 821L CO 2 inkubatorer
Dessa hyllsystem är designade för att stödja utskalning av cellodlingspåsar vid produktion av cellterapi. Med en djupgående genomgång av hylldesignen ger detta nya system upp till 3X mer fartygskapacitet per enhet. Hyllorna är speciellt utformade för att främja större gasutbyte med ökad exponering mot botten av den semipermeabla påsen. Eftersom de är gasgenomsläppliga på båda sidor, CultiMaxx hyllor för cellodlingspåsar kommer att öka gasutbytet jämfört med standardhyllor. Dessa hyllor utökas för att stödja individuell åtkomst och förbättrad hantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Enstaka hyllförlängningsset för att stödja cellkulturpåsar för Reach-In 821L CO 2 inkubator |
| För användning med (utrustning) | Reach-In 821L CO 2 inkubator |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 1 |
| Typ | Hylla |
| Inkluderar | Enkel hyllförlängningssats |