Läs mer
R&D Systems™ Cultrex Mouse Laminin I, Pathclear
Produktkod. 18790509
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18790509
Brand: R&D Systems™ 340001002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Bioactivity
Functional Assays: Supports the attachment of MG63 osteosarcoma cells at < 20 µg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering 1 mg/mL at purity of =90% (SDS-Page). Storage Buffer: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) with 10 μg/mL gentamicin sulfate.
Gen-ID (Entrez) 284217
Kvantitet 1 mg
Förvaringskrav Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20°C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxinkoncentration <20.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias LAMA, LAMA1, laminin subunit alpha 1, Laminin1, Laminin-111, PTBHS, S-LAM-alpha
Art Mouse