Läs mer
R&D Systems™ Cultrex Organoid Harvesting Solution
Produktkod. 18717438
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. 18717438
Brand: R&D Systems™ 370010001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Depolymerizes basement membrane matrix for harvesting organoids from culture.
Embryonic stem (ES) cells are pluripotent stem cells derived from the inner cell mass of pre-implantation embryos. Induced pluripotent stem (iPS) cells can be generated by somatic cell reprogramming following the exogenous expression of specific transcription factors (Oct-3/4, KLF4, SOX2, and c-Myc). These cell types are capable of unlimited, undifferentiated proliferation in vitro and still maintain the capacity to differentiate into a wide variety of somatic cells. In this capacity, pluripotent stem cells have widespread clinical potential for the treatments of heart disease, diabetes, spinal cord injury, and a variety of neurodegenerative disorders.
Applications: Depolymerizes basement membrane matrix for harvesting organoids from culture
Storage: Store unopened product at 2° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Produkttyp Organoid Harvesting Solution
Kvantitet 100 mL
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis