Läs mer
R&D Systems™ Cultrex ReadyBME, Stem Cell Qualified, Reduced Growth Factor
Produktkod. 18401750
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
18401750 50 ml
1 options
Produktkod. 18401750 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 3434050RTU
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Pre-diluted Cultrex Stem Cell-Qualified RGF Basement Membrane Extract
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 50 ml