Läs mer
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Laminin I
Produktkod. 18716716
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18716716 1 mg
1 options
Produktkod. 18716716 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 340001003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3111.15 SEK
    2756.25 SEK / 1mg
    Save 354.90 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Laminin I provides a functionally defined and effective feeder-free surface for the attachment and maintenance of embryonic stem cells in a pluripotent state, thereby enabling its use for growth promotion or study of stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C in a manual defrost freezer