Läs mer
Fisherbrand™ Erlenmeyer cellkulturflaska i glas med räfflad hals
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Hals stil | Kannelerad |
| Form | Konisk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |