Läs mer
Fisherbrand™ Erlenmeyer cellkulturflaska i glas med räfflad hals
Produktkod. 11562283 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11562283 2000 mL Varje
11532283 250 mL Varje
11542283 500 mL Varje
11552283 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11562283
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla dina vävnader med hjälp av Fisherbrand™ Erlenmeyer cellkulturflaska i glas med räfflad hals. Den är designad för konsistens, cellhälsa och reproducerbarhet med yt- och tilläggsalternativ du letar efter i en odlingskolv.
  • Rafflad hals
  • För vidhäftande eller suspensionsceller
  • 1/3 varvs lock möjliggör enhandsmanövrering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Hals stil Kannelerad
Form Konisk
Diameter (metrisk) Yttre 165 mm