Beskrivning
ExpiCHO Expression Medium är specifikt utformat för högdensitetstillväxt och transfektion av suspensionsanpassade kinesiska hamsteräggstocksceller CHO. Detta medium är GMP-tillverkat, kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt och fritt från animaliskt ursprung –. Det är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit (Cat. Nr. A29133) för skalbar produktion av transient proteiner. För att uppnå de högsta nivåerna av transient proteinuttryck matchas mediet med ett kulturfoder, ExpiCHO Feed, som också ingår i systemkitet och transfektionskit.
ExpiCHO Expression Medium är speciellt utformat för högdensitetstillväxt och transfektion av suspensionsanpassade ovarieceller från kinesisk hamster (CHO). Detta medium är GMP-tillverkat, kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt och fritt från animaliskt –ursprung. Det är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit (kat. nr. A29133) för skalbar transient proteinproduktion. För att uppnå de högsta nivåerna av transient proteinuttryck matchas mediet till ett odlingsfoder, ExpiCHO Feed, som också ingår i systemsatsen och transfektionssatser.
Med ExpiCHO Expression Medium kan du:
- Odla CHO-kulturer i suspension till densiteter på över 2 x 107 celler per ml, med > 95% cellviabilitet
- Uppnå hög transfektionseffektivitet på > 90 % vid koppling med ExpiFectamine CHO-transfektionsreagens
- Transfektera CHO-suspensionsceller transient med en densitet på 6 x 106 celler per ml
- Uppnå utbyte på upp till 3 g per l rekombinant protein från transient transfekterade odlingar med hög densitet genom ihållande uttryck på hög nivå
- Odla och transfektera CHO-celler i volymer om < 1 ml upp till 5 l i odlingsformat från flerbrunnsplattor upp till 5 l-skakkolv
ExpiCHO Expression Medium är klart att användas. Den är formulerad med GlutaMAX-I-reagens och kräver inget tillskott. Den innehåller inte fenolrött. Den kemiskt definierade, formuleringen, fri från animaliskt ursprung, resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. ExpiCHO Expression Medium rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | ExpiCHO-S-™, CHO-S-, SFM-anpassad |
| Celltyp | Kinesisk hamsters äggstocksceller (CHO) |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CHO Expression Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | GlutaMAX |
| Visa mer |