Läs mer
Gibco™ ExpiCHO™ Expression Medium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6579008
Kvantitet:
1000 ml
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
6 L
Produktkod. 15421783
Brand: Gibco™ A2910001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ExpiCHO Expression Medium
ExpiCHO Expression Medium är speciellt utformat för högdensitetstillväxt och transfektion av suspensionsanpassade ovarieceller från kinesisk hamster (CHO). Detta medium är GMP-tillverkat, kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt och fritt från animaliskt –ursprung. Det är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit (kat. nr. A29133) för skalbar transient proteinproduktion. För att uppnå de högsta nivåerna av transient proteinuttryck matchas mediet till ett odlingsfoder, ExpiCHO Feed, som också ingår i systemsatsen och transfektionssatser.
Med ExpiCHO Expression Medium kan du:
  • Odla CHO-kulturer i suspension till densiteter på över 2 x 107 celler per ml, med > 95% cellviabilitet
  • Uppnå hög transfektionseffektivitet på > 90 % vid koppling med ExpiFectamine CHO-transfektionsreagens
  • Transfektera CHO-suspensionsceller transient med en densitet på 6 x 106 celler per ml
  • Uppnå utbyte på upp till 3 g per l rekombinant protein från transient transfekterade odlingar med hög densitet genom ihållande uttryck på hög nivå
  • Odla och transfektera CHO-celler i volymer om < 1 ml upp till 5 l i odlingsformat från flerbrunnsplattor upp till 5 l-skakkolv
ExpiCHO Expression Medium är klart att användas. Den är formulerad med GlutaMAX-I-reagens och kräver inget tillskott. Den innehåller inte fenolrött. Den kemiskt definierade, formuleringen, fri från animaliskt ursprung, resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. ExpiCHO Expression Medium rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje ExpiCHO-S-™, CHO-S-, SFM-anpassad
Celltyp Chinese hamster ovary (CHO) cells
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp CHO Expression Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser GlutaMAX
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje ExpiCHO
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: i mörker vid 2-8 °C
Transportförhållanden: omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Suspensionscellodling
Uttryckssystem ExpiCHO-S™