Läs mer
Kulturrör
Längd (metrisk):
113 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 299
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 113 mm |
| Kvantitet | 480 st |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |