Läs mer
PYREX™ Kulturrör
Produktkod. 10746693 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
11,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10746693
Brand: PYREX™ 9944816X
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cornings ™odlingsrör är av engångstyp, har platt botten och kommer utan märkningsfläck.
  • 16 x 100 mm
  • Tillverkad av borosilikatglas och säljs utan lock.
  • För engångslock av fenol, se Corning Artikelnummer 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 11,5 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Disponibel Engångsbruk
Förpackning 1000/Pk.
Kvantitet 480
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör