Läs mer
Globe Scientific Culture Tubes with Attached Dual Position Cap
Produktkod. 31922798 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922798 14 mL
1 options
Produktkod. 31922798 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 110178
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tubes with dual position snap caps (LDPE) provide either aerobic or anaerobic storage of samples.
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Withstand 3000rpm
  • Autoclavable and freezable
  • Tubes with dual position snap caps (LDPE) provide either aerobic or anaerobic storage of samples
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Odlingsrör
Autoklaveringsbar Autoklavbar (utan kapsyl)
Förslutningstyp Snap Cap
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropen
Graderad Nej
Inkluderar Dubbelpositions-snap cap
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 14 mL