Läs mer
Greiner Bio-One Kulturrör med tvåpositionsventilproppar
Produktkod. 10574991
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
18 mm
Kvantitet:
1000 förpackning
2000-paketet
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10574991 14 ml 18 mm 1000 förpackning Paket med 1000
10287441 5 ml 12 mm 2000-paketet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10574991 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 187262
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt termisk, mekanisk och kemisk beständighet. Greiner Bio-One™ Kulturrör med tvåpositionsventilstoppar är idealiska för förvaring av kemiska och biologiska prover. tvåläges topp ger ventilation och säker passform.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Ventilationsstopp i två lägen fyller två funktioner:
    • Fäst lätt för jämn ventilation av rörets innehåll
    • Fäst ordentligt genom att trycka in proppen ytterligare för en lufttät förslutning av röret
  • Examen och skrivområde
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 10993
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 95 mm
Material Polypropen
Form Round Bottom
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1000 förpackning
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoclavable
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Förslutningstyp Ventilstopp
Produkttyp Test Tube