Läs mer
Greiner Bio-One Kulturrör med tvåpositionsventilproppar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003203
Kapacitet (metrisk):
14 ml
Diameter (metrisk):
18 mm
Kvantitet:
1000 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10574991
Brand: Greiner Bio-One 187262
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt termisk, mekanisk och kemisk beständighet. Greiner Bio-One™ Kulturrör med tvåpositionsventilstoppar är idealiska för förvaring av kemiska och biologiska prover. tvåläges topp ger ventilation och säker passform.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Ventilationsstopp i två lägen fyller två funktioner:
    • Fäst lätt för jämn ventilation av rörets innehåll
    • Fäst ordentligt genom att trycka in proppen ytterligare för en lufttät förslutning av röret
  • Examen och skrivområde
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 10993
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Material Polypropen
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1000 förpackning
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Förslutningstyp Ventilstopp