Learn More
Kumen, 98 %, ren
Product Code. 10386360 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10386360 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10469400 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10386360 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 110630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    806.65 SEK / 2.5 L
    Save 118.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Add to basket
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-82-8
MDL-nummer MFCD00008881
InChI-nyckel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-namn kumen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cumene
Namnnotering 98%
Smältpunkt -96,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8620g/mL
Kokpunkt 152,0 °C till 154,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H12
Linjär formel C6H5CH(CH3)2
Brytningsindex 1,4905 till 1,4925
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Molekylvikt (g/mol) 120.195
Formel vikt 120.19
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.