Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cumene |
| Namnnotering | 99.9% |
| Smältpunkt | -96,0 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.8620g/mL, 0.862 |
| Kokpunkt | 152,0 °C till 154,0 °C |
| Flampunkt | 31 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99,85 % min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Show More |
Safety and Handling
- Cumene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.