Läs mer
Kumen, 99,9 %, extra ren
Produktkod. 10748611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10748611 5 mL Glasflaska 5ml
10653132 500 mL Glasflaska 500ml
13468518 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10748611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329730050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-82-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.19
MDL-nummer MFCD00008881
InChI-nyckel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-namn kumen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumene
Namnnotering 99.9%
Smältpunkt -96,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8620g/mL, 0.862
Kokpunkt 152,0 °C till 154,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,85 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)2
Brytningsindex 1,4905 till 1,4925
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05,393
Merck Index 15,2607
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,05 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och många andra organiska lösningsmedel, koltetraklorid, eter, bensen, aceton
Viskositet 0,79 mPa (20 °C)
Formel vikt 120.19
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cumene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.