Läs mer
Cumene, 99%, pure
Produktkod. 10114300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10114300
Brand: Thermo Scientific Acros 181010025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-82-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.19
MDL-nummer MFCD00008881
InChI-nyckel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-namn kumen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumene
Namnnotering 99%
Smältpunkt -96.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8620g/mL, 0.862
Kokpunkt 152.0°C to 154.0°C
Flampunkt 31°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4905 to 1.4925
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viskositet 0.79 mPa.s (20°C)
Formel vikt 120.19
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.