Läs mer
Kumen, 99 %, ren
Produktkod. 10417380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417380 1 L Glasflaska 1 L
10114300 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181010010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-82-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.19
MDL-nummer MFCD00008881
InChI-nyckel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-namn Kumen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cumene
Namnnotering 99%
Smältpunkt -96,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8620g/mL, 0.862
Kokpunkt 152,0 °C till 154,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)2
Brytningsindex 1,4905 till 1,4925
Kvantitet 1 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,05 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och många andra organiska lösningsmedel, koltetraklorid, eter, bensen, aceton
Viskositet 0,79 mPa (20 °C)
Formel vikt 120.19
Procent renhet 99%
Kvalitet Pure
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.