Läs mer
Kumen, 99 %
Produktkod. 11443834
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443834 2500 mL 2500ml
11394539 250 mL 250ml
11433834 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443834 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11864.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
Kumen används vid framställning av fenol och aceton. Det används som thinner för färger, lacker och emaljer och som en komponent i högoktaniga bränslen. Det används vid tillverkning av fenol, aceton, acetofenon och metylstyren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cumene används vid framställning av fenol och aceton. Det används som thinner för färger, lacker och emaljer och som en komponent i högoktaniga bränslen. Det används vid tillverkning av fenol, aceton, acetofenon och metylstyren.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, aceton, bensen, koltetraklorid. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Undvik långvarig förvaring med exponering för luft. Inkompatibel med syror, oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-82-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00008881
InChI-nyckel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-namn kumen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumene
Smältpunkt -96 °C
Densitet 0.864
Kokpunkt 152 °C till 154 °C
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, aceton, bensen, koltetraklorid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 120.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.