Läs mer
Kumenhydroperoxid (80 %, teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30366586
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30366586 5 g
1 options
Produktkod. 30366586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC8346005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumene Hydroperoxide (Technical grade)
CAS 80-15-9
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propyl Hydroperoxide, 2-Phenylpropyl Hydroperoxide, 7-Cumyl Hydroperoxide, CHP, CHP 158, CHP 5, CHP 90, CHPO, CU 90, Cumen Hydroperoxide, Cumene Hydroperoxide, Cumenyl Hydroperoxide, Cumyl Hydrogen peroxide, Cumyl hydroperoxide, H 80, Hyperis, Hyperiz, Isopropylbenzene Hydroperoxide, Kayacumene H, Luperox CU 80, Luperox CU 90, PH 80, Percumyl H, Percumyl H 18, Percumyl H 80, Percumyl H 90, R 239A, Trigonox K 80, Trigonox K 90, Trigonox R 239A, Trigonox R 239R, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, alpha-Cumene Hydroperoxide, alpha-Cumyl Hydroperoxide
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)(OO)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837