Läs mer
Cumene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 98-82-8 |
| Smältpunkt | -96°C |
| Densitet | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 153°C/1013 hPa |
| Molekylformel | C6H5CH(CH3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00008881 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, Cumene |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.19 |
| Kvalitet | Research |