Läs mer
Cumen, TRC
Produktkod. 30004684
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004684 50 g
30004618 10 g
17943615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC83459050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-82-8
Molekylformel C9 H12
Molekylvikt (g/mol) 120.19
Synonym Isopropylbenzene, Benzene, (1-methylethyl)-, Cumene (8CI), (1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Cumol, Isopropylbenzene, NSC 8776, i-Propylbenzene
IUPAC-namn Kumen
LEDER CC(C)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylbenzene
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formel vikt 120.0939