missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cumyl Bromoacetate, TRC

Produktkod. 30352820
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352820 500 mg
30356287 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC834705500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 153698-47-6
Molekylformel C11H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 257.12
Synonym 2-Bromoacetic Acid 1-Methyl-1-phenylethyl Ester, alpha-Cumyl Bromoacetate
IUPAC-namn 2-phenylpropan-2-yl 2-bromoacetate
LEDER CC(C)(OC(=O)CBr)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cumyl Bromoacetate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13BrO2/c1-11(2,14-10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Formel vikt 256.0099
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.