Läs mer
Cumyl hydroperoxide, 80%
Produktkod. 10219373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10219373 1 kg Plastflaska 1kg
10728732 5 g Plastflaska 5g
10336451 250 g Plastflaska 250g
11934761 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10219373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349960010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00002129
InChI-nyckel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
LEDER CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumyl hydroperoxide
Namnnotering 80%
Smältpunkt -30.0°C
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Flampunkt 83°C
Analysprocentintervall 80 to 85% (Iodometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5C(CH3)2OOH
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
IUPAC-namn 2-hydroperoxipropan-2-ylbensen
Formel vikt 152.19
Procent renhet 80%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.