Läs mer
Cumylhydroperoxid, tekniker. 80 %
Produktkod. 11337026
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337026 100 g 100g
11347026 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06866.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Kumenhydroperoxid används vid framställning av nanokapslar av polystyren. Det fungerar som härdningsmedel för polyesterhartser och som oxidationsmedel i organiska kemiska reaktioner. Den fungerar som en initiator för radikalpolymerisation, speciellt för akrylat- och metakrylatmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i kumenprocessen för att utveckla fenol och aceton från bensen och propen. Vidare används det som ett epoxidationsreagens för allylalkoholer och fettsyraestrar. Utöver detta används det också för att framställa metylstyren, acetofenon och kumylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kumenhydroperoxid används vid framställning av nanokapslar av polystyren. Det fungerar som härdningsmedel för polyesterhartser och som oxidationsmedel i organiska kemiska reaktioner. Den fungerar som en initiator för radikalpolymerisation, speciellt för akrylat- och metakrylatmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i kumenprocessen för att utveckla fenol och aceton från bensen och propen. Vidare används det som ett epoxidationsreagens för allylalkoholer och fettsyraestrar. Utöver detta används det också för att framställa metylstyren, acetofenon och kumylalkohol.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton, eter, estrar, kolväten och klorerade kolväten. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med pulverformiga metaller, organiska material, tungmetallsalter, metallsalter, brännbara material, syror, alkalier, reduktionsmedel, rost, träkol, aminer, koppar, bly, kobolt och koboltoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-15-9
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00002129
InChI-nyckel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
IUPAC-namn 2-hydroperoxipropan-2-ylbensen
LEDER CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cumene hydroperoxide
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.03
Kokpunkt 100°C to 102°C (8 mmHg)
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3109
Beilstein 1908117
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formel vikt 152.2
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cumyl hydroperoxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Organisk peroxid Vrsta E och F
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.