Läs mer
Cumylhydroperoxid, tekniker. 80 %
Produktkod. 11347026
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347026 500 g 500g
11337026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06866.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.26 SEK
    684.65 SEK / 500g
    Save 77.61 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Kumenhydroperoxid används vid framställning av nanokapslar av polystyren. Det fungerar som härdningsmedel för polyesterhartser och som oxidationsmedel i organiska kemiska reaktioner. Den fungerar som en initiator för radikalpolymerisation, speciellt för akrylat- och metakrylatmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i kumenprocessen för att utveckla fenol och aceton från bensen och propen. Vidare används det som ett epoxidationsreagens för allylalkoholer och fettsyraestrar. Utöver detta används det också för att framställa metylstyren, acetofenon och kumylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kumenhydroperoxid används vid framställning av nanokapslar av polystyren. Det fungerar som härdningsmedel för polyesterhartser och som oxidationsmedel i organiska kemiska reaktioner. Den fungerar som en initiator för radikalpolymerisation, speciellt för akrylat- och metakrylatmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i kumenprocessen för att utveckla fenol och aceton från bensen och propen. Vidare används det som ett epoxidationsreagens för allylalkoholer och fettsyraestrar. Utöver detta används det också för att framställa metylstyren, acetofenon och kumylalkohol.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton, eter, estrar, kolväten och klorerade kolväten. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med pulverformiga metaller, organiska material, tungmetallsalter, metallsalter, brännbara material, syror, alkalier, reduktionsmedel, rost, träkol, aminer, koppar, bly, kobolt och koboltoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-15-9
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00002129
InChI-nyckel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
IUPAC-namn 2-hydroperoxipropan-2-ylbensen
LEDER CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumene hydroperoxide
Smältpunkt -30 °C
Densitet 1.03
Kokpunkt 100 °C till 102 °C (8 mmHg)
Flampunkt 56 °C (132 °F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3109
Beilstein 1908117
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, aceton, eter, ester, kolväten och klorerade kolväten. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 152.2
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.