Läs mer
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416740
Change view
Kvantitet:
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416740 1000 g 1000g
1 options
Produktkod. 11416740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06866.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Kumenhydroperoxid används vid framställning av nanokapslar av polystyren. Det fungerar som härdningsmedel för polyesterhartser och som oxidationsmedel i organiska kemiska reaktioner. Den fungerar som en initiator för radikalpolymerisation, speciellt för akrylat- och metakrylatmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i kumenprocessen för att utveckla fenol och aceton från bensen och propen. Vidare används det som ett epoxidationsreagens för allylalkoholer och fettsyraestrar. Utöver detta används det också för att framställa metylstyren, acetofenon och kumylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kumenhydroperoxid används vid framställning av nanokapslar av polystyren. Det fungerar som härdningsmedel för polyesterhartser och som oxidationsmedel i organiska kemiska reaktioner. Den fungerar som en initiator för radikalpolymerisation, speciellt för akrylat- och metakrylatmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i kumenprocessen för att utveckla fenol och aceton från bensen och propen. Vidare används det som ett epoxidationsreagens för allylalkoholer och fettsyraestrar. Utöver detta används det också för att framställa metylstyren, acetofenon och kumylalkohol.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton, eter, estrar, kolväten och klorerade kolväten. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med pulverformiga metaller, organiska material, tungmetallsalter, metallsalter, brännbara material, syror, alkalier, reduktionsmedel, rost, träkol, aminer, koppar, bly, kobolt och koboltoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumene hydroperoxide
CAS 80-15-9
Smältpunkt -30 °C
Densitet 1.03
Kokpunkt 100 °C till 102 °C (8 mmHg)
Flampunkt 56 °C
Molekylformel C9H12O2
Brytningsindex 1.524
MDL-nummer MFCD00002129
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3109
Beilstein 1908117
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, aceton, eter, ester, kolväten och klorerade kolväten. Lätt blandbar med vatten.
InChI-nyckel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-hydroperoxipropan-2-ylbensen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
Formel vikt 152.2
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cumyl hydroperoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Organisk peroxid Vrsta E och F
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.