Läs mer
Cumylamine, TRC
Produktkod. 30353048
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30353048 100 g
1 options
Produktkod. 30353048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC834700100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cumylamine
CAS 585-32-0
Molekylformel C9 H13 N
Kvantitet 100 g
Synonym Benzenemethanamine, α,α-dimethyl-, Benzylamine, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanamine, (2-Phenyl-2-propyl)amine, 1-Methyl-1-phenylethylamine, 1-Phenylisopropylamine, 2-Amino-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanamine, Cumylamine, NSC 66156, α,α-Dimethylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,10H2,1-2H3
LEDER CC(C)(N)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-phenylpropan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048