Läs mer
Cumylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cumylamine |
| CAS | 585-32-0 |
| Molekylformel | C9 H13 N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzenemethanamine, α,α-dimethyl-, Benzylamine, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanamine, (2-Phenyl-2-propyl)amine, 1-Methyl-1-phenylethylamine, 1-Phenylisopropylamine, 2-Amino-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanamine, Cumylamine, NSC 66156, α,α-Dimethylbenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vikt | 135.1048 |