Läs mer
Gosselin™ Kopp 6 ml
Produktkod. 12612620
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12612620 6 ml Paket med 2400
1 options
Produktkod. 12612620 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer GDIS03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 SEK
    2007.00 SEK / Paket med 2400
    Save 1658.00 SEK
    45% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Gosselin™ 6 mL kopp för Dispo-Cup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Joniserad
Beskrivning 6 mL LDPE naturlig, ytterdiameter 25
För användning med (applikation) För Dispo-Cup
För användning med (utrustning) Dispo-Cup
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Vikt (engelska) 8.11 lb.