Läs mer
Sampling Systems™ Cup vätskeprovtagare
Produktkod. 11935437 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
55 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11935437
Brand: Sampling Systems™ 5030J1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål och för provtagning av vätskor och suspensioner. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler gör att diskreta prover enkelt kan tas från en höjd inuti produkten.
  • 316L konstruktion i rostfritt stål
  • Enpunkts vätskeprovtagare
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Längd (metrisk) 1000 mm