Läs mer
Sampling Systems™ Cup vätskeprovtagare
Produktkod. 11945437 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
55 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11945437 500 ml 1500 mm 80 mm Varje
11930018 100 ml 1000 mm 55 mm Varje
11920018 100 ml 600 mm 55 mm Varje
11935437 500 ml 1000 mm 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11945437 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5030J1500
Beräknad leverans: 28-12-2026
Tillverkad av rostfritt stål och för provtagning av vätskor och suspensioner. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler gör att diskreta prover enkelt kan tas från en höjd inuti produkten.
  • 316L konstruktion i rostfritt stål
  • Enpunkts vätskeprovtagare
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Längd (metrisk) 1500 mm